Principaux documents
702897
SAFC
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene
97%
Synonyme(s) :
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene, SIMes
100 MG
31,00 €
500 MG
157,00 €
31,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
100 MG
31,00 €
500 MG
157,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H26N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
31,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Essai
97%
Forme
solid
Pf
85-100 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(N2[C]N(CC2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H26N2/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6/h9-12H,7-8H2,1-6H3
Clé InChI
LSMWOQFDLBIYPM-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hao Mei et al.
BMC genomics, 16, 336-336 (2015-04-23)
Genetic heritability and expression study have shown that different diabetes traits have common genetic components and pathways. A computationally efficient pathway analysis of GWAS results will benefit post-GWAS study of SNP associations and identification of common genetic pathways from diabetes