Principaux documents
711632
Sigma-Aldrich
N-Boc-iminodipropionic acid
≥97.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H19NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.27
Beilstein:
5435573
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
lumps
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N(CCC(O)=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C11H19NO6/c1-11(2,3)18-10(17)12(6-4-8(13)14)7-5-9(15)16/h4-7H2,1-3H3,(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
NIFJJASPEGEHDS-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable