Principaux documents
710474
Sigma-Aldrich
Bis(2-isopropoxyphenyl)chlorophosphine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H22ClO2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.79
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
53-56 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CC(C)Oc1ccccc1P(Cl)c2ccccc2OC(C)C
InChI
1S/C18H22ClO2P/c1-13(2)20-15-9-5-7-11-17(15)22(19)18-12-8-6-10-16(18)21-14(3)4/h5-14H,1-4H3
Clé InChI
NWXVTDDEQGYXBC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable