Principaux documents
645060
Sigma-Aldrich
5-Phenylisoxazole-3-carboxaldehyde
97%
1 G
81,20 €
81,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
81,20 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
81,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
58-62 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
phenyl
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cc(on1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO2/c12-7-9-6-10(13-11-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
Clé InChI
QRHAQXZGSWFBOK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves