Principaux documents
709611
Sigma-Aldrich
3,3′,5-Triiodothyronine-(tyrosine phenyl-13C6) hydrochloride
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonyme(s) :
L-Liothyronine13C6 hydrochloride, T3-13C6 hydrochloride
1 MG
1 420,00 €
5 MG
5 720,00 €
1 420,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 MG
1 420,00 €
5 MG
5 720,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6C9H12I3NO4 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
693.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 420,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
95% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+6
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.N[C@@H](C[13c]1[13cH][13c](I)[13c](Oc2ccc(O)c(I)c2)[13c](I)[13cH]1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12I3NO4.ClH/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);1H/t12-;/m0./s1/i3+1,4+1,7+1,10+1,11+1,14+1;
Clé InChI
HFEMPWKWYHWPQX-JHEBROADSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable