T5516
3,3′,5-Triiodo-L-thyronine sodium salt
γ-irradiated, powder, suitable for, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Liothyronine, O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine sodium salt, T3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Adéquation
suitable for
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H12I3NO4.Na/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
Clé InChI
SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M
Informations sur le gène
human ... THRA(7067) , THRB(7068)
rat ... Thra(81812) , Thrb(24831)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- as a supplement in colon organ culture media
- to stimulate HuH-7 cells for analysing the hormonal influence on MBL synthesis
- to study its effect on human growth hormone (GH) versus mouse GH expression in the presence of ′′intact′′ GH genes and in a common pituitary cell context
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.