Principaux documents
707848
L-Histidine-13C6,15N3 hydrochloride monohydrate
≥98 atom %, 98% (CP)
Synonyme(s) :
L-a-Amino-ß-(4-imidazolyl)propionic acid -13C6,15N3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6H915N3O2HClH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥98 atom %
Essai
98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
254 °C (dec)
Changement de masse
M+9
Chaîne SMILES 
O.Cl.[15NH2][13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][15nH][13cH][15n]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1;;
Clé InChI
CMXXUDSWGMGYLZ-IGAOFGNQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable