803049
Folic acid-(glutamic acid-13C5)
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Synonyme(s) :
Vitamin B9-(glutamic acid-13C5)
1 040,00 €
About This Item
1 040,00 €
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
≥95% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Couleur
white to light yellow
Pf
>285 °C
Application(s)
detection
Changement de masse
M+5
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1C2=C(N=CC(CNC3=CC=C(C(N[13CH]([13C](O)=O)[13CH2][13CH2][13C](O)=O)=O)C=C3)=N2)N=C(N)N1
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/i5+1,6+1,12+1,13+1,18+1
Clé InChI
OVBPIULPVIDEAO-BCTWCYHZSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Folic acid-(glutamic acid-13C5) is an isotope of vitamin B9 wherein all the five glutamate carbons are replaced by 13C6 carbon.
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable