Principaux documents
707031
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-(tributylstannyl)pyrimidine
95%
1 G
310,00 €
310,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
310,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H32N2OSn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
310,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.507
Point d'ébullition
293 °C
Densité
1.164 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1nccc(OC)n1
InChI
1S/C5H5N2O.3C4H9.Sn/c1-8-5-2-3-6-4-7-5;3*1-3-4-2;/h2-3H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
Clé InChI
HQUSEOSQVFRYQV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
6-Methoxy-2-(tributylstannyl)pyrimidine is an organotin compound used in Stille coupling reaction.[1]
Application
6-Methoxy-2-(tributylstannyl)pyrimidine can be used as a reactant for the preparation of substituted pyrimidinone compounds via a Stille coupling reaction with aryl bromides.[1] It can be also employed for the preparation of 4-methoxy-2-phenylpyrimidine by reacting with iodobenzene using Pd as a catalyst.[2]
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis of new polyaza heterocycles. Part 42: Diazines
Darabantu M, et al.
Tetrahedron, 61(11), 2897-2905 (2005)
Synthesis of Mono-and Diaza-`Pyridones? via Stille Coupling of Alkoxystannanes
Smith CL, et al.
Synlett, 25(13), 1904-1908 (2014)