464899
2,6-Pyridinedicarbonitrile
97%
Synonyme(s) :
2,6-Dicyanopyridine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
123-127 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N#Cc1cccc(n1)C#N
InChI
1S/C7H3N3/c8-4-6-2-1-3-7(5-9)10-6/h1-3H
Clé InChI
XNPMXMIWHVZGMJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable