Principaux documents
8.20760
Sigma-Aldrich
di-Manganese decacarbonyl
for synthesis
Synonyme(s) :
di-Manganese decacarbonyl, Decacarbonyldimanganese, Manganese carbonyl
1 G
110,00 €
110,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Mn2(CO)10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161603
Numéro de classement CE :
233-445-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
110,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
crystals
Pf
150 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Mn].[Mn].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C]
InChI
1S/10CO.2Mn/c10*1-2;;
Clé InChI
QFEOTYVTTQCYAZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (out of Mn): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable