Principaux documents
701998
Sigma-Aldrich
[1,1′-Bis(di-cyclohexylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II)
98%
Synonyme(s) :
PdCl2(dcypf)
250 MG
56,20 €
1 G
213,00 €
56,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
56,20 €
1 G
213,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C34H52Cl2FeP2Pd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
755.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
56,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
294-300 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Fe].Cl[Pd]Cl.[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/2C17H26P.2ClH.Fe.Pd/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;;;;/h2*7-8,13-16H,1-6,9-12H2;2*1H;;/q;;;;;+2/p-2
Clé InChI
HRAMBTUEZQOQRK-UHFFFAOYSA-L
Application
1,1′-Bis(di-cyclohexylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II) or (Pd(dcpf)Cl2) can be used as a catalyst in the synthesis of:
  • α, β-unsaturated amides by hydroaminocarbonylation of alkynes with tertiary amines.[1]
  • Quinazoline derivatives via Suzuki-Miyaura coupling reaction between of quinazolines containing unprotected NH2 group and arylboronic acids.[2]
  • α-aryl carbonyl compounds by α-arylation of ketones with aryl chlorides and aryl bromides.[3]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Palladium-catalyzed hydroaminocarbonylation of alkynes with tertiary amines via C-N bond cleavage
Gao, Bao and Huang, Hanmin
Organic Letters, 19(22), 6260-6263 (2017)
A highly practical and general route for α-arylations of ketones using Bis-phosphinoferrocene-based palladium catalysts
Grasa GA and Colacot TJ
Organic Process Research & Development, 12(3), 522-529 (2008)
Suzuki-Miyaura coupling of quinazolines containing an unprotected NH2 group: Synthesis and biological testing of quinazoline derivatives
Pulipati Y, et al.
Synthetic Communications, 47(12), 1142-1150 (2017)