Principaux documents
900701
Sigma-Aldrich
P(t-Bu)3 Pd G4
95%
Synonyme(s) :
(Methanesulfonatato-κO)[2′-(methylamino-κN)-2-biphenylyl-κC2][tris(2-methyl-2-propanyl)phosphine]palladium
250 MG
96,50 €
1 G
283,00 €
96,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
96,50 €
1 G
283,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H42NO3PPdS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
586.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
96,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
powder or crystals
Caractéristiques
generation 4
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Groupe fonctionnel
phosphine
Clé InChI
YPWDCXNVGXKHSG-UHFFFAOYSA-M
Application
P(t-Bu)3 Pd G4 is a powerful ligand for classic cross-coupling reactions combined with the Buchwald Fourth Generation Palladacycle. Bench stable, soluble in most organic solvents.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.