Principaux documents
701327
Sigma-Aldrich
3-Formyl-1H-indole-5-carbonitrile
97%
Synonyme(s) :
3-Formyl-5-cyano-1H-indole, 5-Cyanoindole-3-carboxaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H6N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
248-253 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
nitrile
Chaîne SMILES 
O=Cc1c[nH]c2ccc(cc12)C#N
InChI
1S/C10H6N2O/c11-4-7-1-2-10-9(3-7)8(6-13)5-12-10/h1-3,5-6,12H
Clé InChI
NVBCFOQYDFKXJJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Reactant for synthesis of tryptophan dioxygenase inhibitors as potential anticancer immunomodulators
  • Reactant for enantioselective preparation of antifungal agents
  • Reactant for synthesis of indole- and 7-azaindole-1,3-dicarboxamide hydroxyethylamine inhibitors of BACE-1
  • Reactant for preparation of indolyl alkenes from microwave-enhanced Knoevenagel condensation as antibacterial agents
  • Reactant for preparation of indolecarboxamide derivatives as antitumor agents
  • Reactant for synthesis of a selective serotonin reuptake inhibitor
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves