511188
Methyl indole-5-carboxylate
99%
Synonyme(s) :
Indole-5-carboxylic acid, methyl ester
29,20 €
About This Item
29,20 €
Produits recommandés
Essai
99%
Pf
126-128 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)8-2-3-9-7(6-8)4-5-11-9/h2-6,11H,1H3
Clé InChI
DRYBMFJLYYEOBZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable