Principaux documents
774464
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1H-indole-2-carboxaldehyde
96%
Synonyme(s) :
3-Methylindole-2-carbaldehyde
1 G
146,00 €
146,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
146,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H9O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
146,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
solid
Pf
140-142 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[nH]1c2c(c(c1C=O)C)cccc2
InChI
1S/C10H9NO/c1-7-8-4-2-3-5-9(8)11-10(7)6-12/h2-6,11H,1H3
Clé InChI
GHSUORIVDBPKKQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable