Principaux documents
700150
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
(−)-1-Boc-L-pyroglutamic acid, Boc-pyr-OH
5 G
370,00 €
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
370,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H15NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
powder
Activité optique
[α]22/D −35.0, c = 1 in chloroform
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
118-123 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1[C@@H](CCC1=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-6(8(13)14)4-5-7(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-/m0/s1
Clé InChI
MJLQPFJGZTYCMH-LURJTMIESA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Qiuyu Gong et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 5(4), 1700664-1700664 (2018-05-04)
Previous study showed that pyroglutamate aminopeptidase 1 (PGP-1) has a relationship with the immune response in cells. However, whether PGP-1 is involved in inflammatory response in vivo and can serve as a new inflammatory cytokine are still unclear. To address
Kathrin Gnoth et al.
Alzheimer's research & therapy, 12(1), 149-149 (2020-11-16)
Amyloid β (Aβ)-directed immunotherapy has shown promising results in preclinical and early clinical Alzheimer's disease (AD) trials, but successful translation to late clinics has failed so far. Compelling evidence suggests that post-translationally modified Aβ peptides might play a decisive role