Principaux documents
261815
Sigma-Aldrich
3,5-Dichlorosalicylaldehyde
99%
Synonyme(s) :
2,4-Dichloro-6-formylphenol, 2-Hydroxy-3,5-dichlorobenzaldehyde, 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde
5 G
35,80 €
25 G
85,80 €
35,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
35,80 €
25 G
85,80 €
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H2(OH)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.01
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
35,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Pf
95-97 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble 5%, clear, faintly yellow to greenish-yellow
Groupe fonctionnel
aldehyde
chloro
Chaîne SMILES 
Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1C=O
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
Clé InChI
FABVMBDCVAJXMB-UHFFFAOYSA-N
Application
3,5-Dichlorosalicylaldehyde has been used in the preparation of:
  • Schiff base ligands[1]
  • (RS)-3,5-dichloro-2-[[(1-phenylethyl)imino]methyl]phenol[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Ishani Majumder et al.
Inorganic chemistry, 56(21), 12893-12901 (2017-10-24)
A tridentate N,N,O donor ligand 2,4-dichloro-2-[(2-piperazine-4-yl-ethylimino)-methyl]-phenol (HL) was designed, and eight new Zn
Takashiro Akitsu et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 60(Pt 11), o801-o802 (2004-11-06)
The title compound, (RS)-3,5-dichloro-2-[[(1-phenylethyl)imino]methyl]phenol, C(15)H(13)Cl(2)NO, was synthesized from racemic 1-phenylethylamine and 3,5-dichlorosalicylaldehyde. The pi-conjugate system around the imine group is essentially planar in the phenol-imine tautomer. Intramolecular O...N hydrogen-bond and intermolecular C-H...pi interactions are present in the crystal structure.
Yongming Cui et al.
European journal of medicinal chemistry, 58, 323-331 (2012-11-13)
Eleven mononuclear copper(II), nickel(II), zinc(II) and cobalt(II) complexes of Schiff base ligands derived from 3,5-dibromosalicylaldehyde/3,5-dichlorosalicylaldehyde were synthesized and determined by single crystal X-ray analysis. The crystal structures of complexes 1, 2, 4, 5, 6, 8 and 11 present the square-planar