422886
(S)-(+)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine
97%
173,00 €
About This Item
173,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +20°, c = 1 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.482 (lit.)
pb
65 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
NC[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H12N2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5,7H,1-4,6H2/t5-/m0/s1
Clé InChI
AUKXFNABVHIUAC-YFKPBYRVSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- For the asymmetric transformation of (S)-alanine.[1]
- In the asymmetric α-fluorination of linear and branched aldehydes using N-fluorobenzenesulfonamide as the fluorinating agent.[2]
It can also be used as a reactant to prepare Schiff base metal complexes with pyrrolidine fragment as a ligand in asymmetric synthesis.[3]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
116.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
47 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
Chiral vicinal diamines are of tremendous interest to the synthetic chemist as they are found in many chiral catalysts and pharmaceuticals.