Principaux documents
P7764
Sigma-Aldrich
L-Proline t-butyl ester
≥98%
1 G
108,00 €
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
108,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H17NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
L-Proline t-butyl ester,
Essai
≥98%
Forme
liquid
Couleur
clear colorless to faint yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C9H17NO2/c1-9(2,3)12-8(11)7-5-4-6-10-7/h7,10H,4-6H2,1-3H3/t7-/m0/s1
Clé InChI
XJJBXZIKXFOMLP-ZETCQYMHSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable