Principaux documents
686697
Sigma-Aldrich
Chlorodi(o-tolyl)phosphine
Synonyme(s) :
Chlorobis(o-tolyl)phosphine, Di(o-methylphenyl)phosphine chloride, Di-o-tolylchlorophosphine, Bis(2-methylphenyl)phosphinous chloride, Chlorobis(2-methylphenyl)phosphine
1 G
91,60 €
5 G
256,00 €
91,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
91,60 €
5 G
256,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H14ClP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
91,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
63-67 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1P(Cl)c2ccccc2C
InChI
1S/C14H14ClP/c1-11-7-3-5-9-13(11)16(15)14-10-6-4-8-12(14)2/h3-10H,1-2H3
Clé InChI
KAAGXBGJRWFWPT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges