698768
9-Mercapto-1-nonanol
96%
Synonyme(s) :
9-Mercapto-nonan-1-ol
82,40 €
About This Item
82,40 €
Produits recommandés
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.483
Densité
0.939 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
OCCCCCCCCCS
InChI
1S/C9H20OS/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h10-11H,1-9H2
Clé InChI
FXFJFNVBVKPAPL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C