Principaux documents
698490
SAFC
1,2-Bis(dichlorophosphino)benzene
96%
250 MG
75,00 €
75,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
250 MG
75,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4Cl4P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.86
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
75,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.662
Densité
1.545 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
ClP(Cl)c1ccccc1P(Cl)Cl
InChI
1S/C6H4Cl4P2/c7-11(8)5-3-1-2-4-6(5)12(9)10/h1-4H
Clé InChI
IGYHSFVSIYJSML-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable