261920
1,2-Bis(dichlorophosphino)ethane
97%
Synonyme(s) :
1,2-Ethanediylbis[phosphonous dichloride], Ethylenebis(dichlorophosphine), P,P′-(1,2-Ethanediyl)bis(dichlorophosphane)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.588 (lit.)
Point d'ébullition
70 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.536 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
ClP(Cl)CCP(Cl)Cl
InChI
1S/C2H4Cl4P2/c3-7(4)1-2-8(5)6/h1-2H2
Clé InChI
SBWAJHLQMFBNIN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter