261939
1,2-Bis(dimethylphosphino)ethane
97%
Synonyme(s) :
DMPE, Dimethyl-2-(dimethylphosphino)ethylphosphine, Ethylenebis(dimethylphosphine)
160,00 €
About This Item
160,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.507 (lit.)
pb
180 °C (lit.)
Densité
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
CP(C)CCP(C)C
InChI
1S/C6H16P2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
Clé InChI
ZKWQSBFSGZJNFP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3