Documents
697818
Sigma-Aldrich
(S,S)-o-Tolyl-DiPAMP
95%
Synonyme(s) :
(S,S)-1,2-Bis[(o-tolyl)(phenylphosphino)]ethane, (S,S)-1,2-Ethanediylbis[(2-methylphenyl)phenylphosphine]
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H28P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
crystals
Activité optique
[α]22/D +48, c = 1 in chloroform
Pf
86-90 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1P(CCP(c2ccccc2)c3ccccc3C)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28P2/c1-23-13-9-11-19-27(23)29(25-15-5-3-6-16-25)21-22-30(26-17-7-4-8-18-26)28-20-12-10-14-24(28)2/h3-20H,21-22H2,1-2H3/t29-,30-/m0/s1
Clé InChI
RCMMGTSPHFJVET-KYJUHHDHSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable