108014
Benzyl ether
98%
Synonyme(s) :
Dibenzyl ether
40,70 €
About This Item
40,70 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.561 (lit.)
pb
298 °C (lit.)
Pf
1.5-3.5 °C (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble
acetone: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
ethanol: miscible
Densité
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
phenyl
Chaîne SMILES
C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Clé InChI
MHDVGSVTJDSBDK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.