Principaux documents
694991
Sigma-Aldrich
5-Hexenylboronic acid
Synonyme(s) :
Hex-5-enylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H13BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
67-73 °C
Groupe fonctionnel
allyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OB(O)CCCCC=C
InChI
1S/C6H13BO2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2,8-9H,1,3-6H2
Clé InChI
JXFKAWIGNACKQN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
may contain varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable