Principaux documents
692891
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-(methylthio)pyridine
97%
Synonyme(s) :
5-Bromo-2-(methylsulfanyl)pyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6BrNS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
36-41 °C
Groupe fonctionnel
bromo
thioether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CSc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C6H6BrNS/c1-9-6-3-2-5(7)4-8-6/h2-4H,1H3
Clé InChI
CFBYLVDSPYTKPR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C