Principaux documents
SKBM02560
Millipore
Membrane Strat-M®, modèle pour études de diffusion transdermique, 25 mm
Strat-M®, filter diam. 25 mm
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PES
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32160907
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux:
plain filter
polyethersulfone membrane (synthetic lipid post-treatment)
polyolefin membrane (synthetic lipid post-treatment)
white filter
Diam. du filtre:
25 mm
Épaisseur:
300 μm
Stérilité:
non-sterile
Matériaux
plain filter
polyethersulfone membrane (synthetic lipid post-treatment)
polyolefin membrane (synthetic lipid post-treatment)
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Millipore
Strat-M®
Diam. du filtre
25 mm
Épaisseur
300 μm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : SKBM
Membrane Strat-M pour test de diffusion transdermique
Tirez parti de l′uniformité inégalée de la membrane Strat-M – un modèle de synthèse n′utilisant pas l′animal pour test de diffusion transdermique, dont les résultats sont prédictifs de la diffusion dans la peau humaine, et cela sans variabilité d′un lot à un autre, sans problèmes de sécurité et sans restrictions de de stockage.
La membrane Strat-M est conçue pour le criblage des produits suivants :
•ingrédients pharmaceutiques actifs
•substances cosmétiques actives
•formulations
•produits de soins personnels
•pesticides substances chimiques
Corrélation avec la peau humaine
Les tests réalisés avec la membrane Strat-M sont prédictifs de la diffusion dans la peau humaine pour un grand nombre de composés et de formulations. Utilisez l′outil de corrélation des composés pour apprendre dans quelle mesure la membrane Strat-M convient à vos applications.
Des résultats de diffusion reproductibles :
pas besoin de répéter le test chaque fois qu′un nouveau lot de peau arrive dans le laboratoire. La membrane Strat-M est un matériau de synthèse très uniforme qui vous permet de comparer vos résultats de diffusion d′aujourd′hui avec les données obtenues une semaine ou un mois plus tard. En outre, l′uniformité d′un lot à un autre vous donne une clarté sans précédent pour vos données de test, ce qui simplifie l′analyse.
Sensible aux substances stimulantes
La membrane Strat-M possède une perméabilité différentielle en présence de substances stimulantes et est compatible avec les formats de formulation courants, ce qui la rend adaptée à l′optimisation de la formulation.
Le summum de la commodité expérimentale
La membrane Strat-M a été conçue pour un maximum de commodité. La membrane Strat-M est stable à température ambiante et peut être stockée dans un entrepôt pour faciliter l′approvisionnement et le stockage. Chaque membrane est emballée individuellement sous forme de disques pré-découpés et il n′est pas nécessaire de l′hydrater avant utilisation. Il suffit de sortir la membrane Strat-M de sa pochette et de la charger dans une cellule de Franz.
Application
La membrane Strat-M est un modèle de synthèse (n′utilisant pas l′animal) pour test de diffusion transdermique ; les résultats sont prédictifs de la diffusion dans la peau humaine, sans variabilité d′un lot à un autre, sans problèmes de sécurité et sans restrictions de stockage.
Informations légales
STRAT-M is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PREDICTION OF SKIN PERMEATION BY CHEMICAL COMPOUNDS USING THE ARTIFICIAL MEMBRANE, STRAT-M?
Uchida T, Kadhum WR, Kanai S, Todo H, Oshizaka T, Sugibayashi K
European Journal of Pharmaceutical Sciences null
A REVIEW OF THE CURRENT STATE OF THE ART OF PHYSIOLOGICALLY-BASED TESTS FOR MEASURING HUMAN DERMAL IN VITRO BIOAVAILABILITY OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAH) IN SOIL
Beriro DJ, Cave MR, Wragg J, Thomas R, Wills G, Evans F.
Journal of Hazardous Materials null
PREPARATION OF A CAPSAICIN-LOADED NANOEMULSION FOR IMPROVING SKIN PENETRATION
Kim JH, Ko JA, Kim JT, Cha DS, Cho JH, Park HJ, Shin GH.
Journal of Agricultural and Food Chemistry null
CURCUMIN-EUDRAGIT? E PO SOLID DISPERSION: A SIMPLE AND POTENT METHOD TO SOLVE THE PROBLEMS OF CURCUMIN.
Li J, Lee IW, Shin GH, Chen X, Park HJ.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics null
Tai-Long Pan et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 65, 105-114 (2014-01-05)
The toxicity of phthalates is an important concern in the fields of environmental health and toxicology. Dermal exposure via skin care products, soil, and dust is a main route for phthalate delivery. We had explored the effect of topically-applied phthalates
Articles
Strat-M synthetic membrane model is an alternative to human skin for testing the effectiveness of skin care actives.
Protocoles
Step-by-step protocol and video for transdermal diffusion testing using Strat-M® synthetic skin membranes.
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations
Contenu apparenté
Strat-M® membrane offers consistent transdermal diffusion testing, ensuring reliable data for comparative analysis over time.