Principaux documents
689475
Sigma-Aldrich
Methoxypolyethylene glycol azide
Synonyme(s) :
O-(2-Azidoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol, PEG-Azide
250 MG
143,00 €
1 G
373,00 €
143,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
143,00 €
1 G
373,00 €
About This Item
Formule linéaire :
N3CH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.22
143,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
5000
Forme
powder
Poids mol.
PEG average Mn 5,000
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pf
55-60 °C
Extrémité Ω
azide
Extrémité α
methoxy
Température de stockage
2-8°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.