Principaux documents
726168
Sigma-Aldrich
Methoxypolyethylene glycol azide
PEG average Mn 10,000
Synonyme(s) :
O-(2-Azidoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol, PEG-Azide
250 MG
166,00 €
166,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
166,00 €
About This Item
Formule linéaire :
N3CH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.22
166,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
lumps
Niveau de qualité
Poids mol.
PEG average Mn 10,000
Extrémité Ω
azide
Extrémité α
methoxy
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Circulatory half-life is a key success factor for new drugs. In this respect, PEGylation or PEG-ing—the modification of potential candidates ranging from non-peptidic small molecules to peptides and proteins, antibody fragments, aptamers, and saccharides or oligonucleotides with polyethylene glycol chains—offers numerous advantages.
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.