Principaux documents
687197
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H11N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
96-100 °C
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1cnn(C)c1N
InChI
1S/C7H11N3O2/c1-3-12-7(11)5-4-9-10(2)6(5)8/h4H,3,8H2,1-2H3
Clé InChI
MEUSJJFWVKBUFP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable