685968
Lanthanum-nickel-cobalt alloy
hydrogen-storage grade
Synonyme(s) :
La2Co1Ni9
About This Item
Produits recommandés
Qualité
hydrogen-storage grade
Description
Hydrogen Storage Capacity: 1.4-1.5 wt.% @25°C
Forme
powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
[Co].[Ni].[La]
InChI
1S/Co.La.Ni
Clé InChI
OPDRIGFSUGVDKR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - Water-react 1
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.