685933
Lanthanum nickel alloy, LaNi5
hydrogen-storage grade
Synonyme(s) :
Lanthanum pentanickel
100,00 €
About This Item
100,00 €
Produits recommandés
Qualité
hydrogen-storage grade
Niveau de qualité
Description
Hydrogen Storage Capacity: 1.5-1.6 wt.% @25°C
Forme
flakes
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
[Ni].[La]
InChI
1S/La.Ni
Clé InChI
DOARWPHSJVUWFT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.