Documents
1.13366
Sigma-Aldrich
Deuterium oxide
deuteration degree min. 99.9% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonyme(s) :
Deuterium oxide, Heavy water
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
D2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
20.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
Numéro de classement CE :
232-148-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
liquid
Technique(s)
NMR: suitable
pH
7 (20 °C in H2O)
Point d'ébullition
101 °C/1013 hPa
Pf
3.8 °C
Densité
1.11 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Catégories apparentées
Description générale
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Application
Deuterium oxide deuteration degree min. 99.9% for NMR spectroscopy MagniSolv. CAS 7789-20-0, pH 7 (H₂O, 20 °C).
Remarque sur l'analyse
Deuteration degree: ≥ 99.90 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Produits recommandés
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Informations légales
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1