Principaux documents
682977
Sigma-Aldrich
(11bR, 11′bR)-4,4′-9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis-dinaphtho[2,1-d:1′, 2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin
Synonyme(s) :
R, R-Reetz X-Diphosphonite
100 MG
118,00 €
118,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
118,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C55H36O5P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
838.82
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
118,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Activité optique
[α]22/D +270°, c = 1 in chloroform
Pf
198-217 °C
Chaîne SMILES 
CC1(C)c2cccc(P3Oc4ccc5ccccc5c4-c6c(O3)ccc7ccccc67)c2Oc8c(cccc18)P9Oc%10ccc%11ccccc%11c%10-c%12c(O9)ccc%13ccccc%12%13
InChI
1S/C55H36O5P2/c1-55(2)41-21-11-23-47(61-57-43-29-25-33-13-3-7-17-37(33)49(43)50-38-18-8-4-14-34(38)26-30-44(50)58-61)53(41)56-54-42(55)22-12-24-48(54)62-59-45-31-27-35-15-5-9-19-39(35)51(45)52-40-20-10-6-16-36(40)28-32-46(52)60-62/h3-32H,1-2H3
Clé InChI
DXZANFKSPAISOB-UHFFFAOYSA-N
Application
This diphosphonite ligand has been successfully employed in Noyori-type asymmetric transfer hydrogenation of prochiral ketones.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Manfred T Reetz et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(4), 1044-1045 (2006-01-26)
A BINOL-derived diphosphonite having a xanthene backbone is an excellent bidentate ligand in Ru-catalyzed 2-propanol-based transfer hydrogenation of aryl/alkyl and alkyl/alkyl ketones (ee = 76-99%). Even notoriously difficult ketones such as isopropyl methyl ketone are reduced with extraordinarily high enantioselectivity