Principaux documents
682713
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenylboronic acid L-tartaric acid ester
1.0 M in THF
Synonyme(s) :
2-(3-Nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolane-4R,5R-dicarboxylic acid, L-TarB-NO2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H8BNO8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Forme
liquid
Activité optique
[α]22/D +9.0°, neat
Concentration
1.0 M in THF
Indice de réfraction
n20/D 1.4508
Densité
1.0525 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@@H]1OB(O[C@H]1C(O)=O)c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H8BNO8/c13-9(14)7-8(10(15)16)20-11(19-7)5-2-1-3-6(4-5)12(17)18/h1-4,7-8H,(H,13,14)(H,15,16)/t7-,8-/m1/s1
Clé InChI
DKYPDMHYDHHGRL-HTQZYQBOSA-N
Application
In conjunction with NaBH4, this Lewis acid reduces prochiral alkyl aryl ketones with excellent enantioselectivity.[1][2]
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-0.0 °F
Point d'éclair (°C)
-17.78 °C
Kim, J.; Singaram, B.
Tetrahedron Letters, 47, 3901-3901 (2006)
Kim, J. et al.
Organic Process Research & Development, 10, 949-949 (2006)