Principaux documents
682403
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-1,2-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO13CH213CO2CH2CH3
Poids moléculaire :
132.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Poids mol.
132.12 (atom % calculation)
pb
181 °C
Pf
-43 °C
Densité
1.045 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
CCO[13C](=O)[13CH2]C(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i4+1,6+1
Clé InChI
XYIBRDXRRQCHLP-UHJUODCXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
183.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84.4 °C - closed cup