Principaux documents
T-039
Supelco
Topiramate solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
106,00 €
106,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
106,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H21NO8S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.36
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
106,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(COS(N)(=O)=O)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
InChI
1S/C12H21NO8S/c1-10(2)18-7-5-16-12(6-17-22(13,14)15)9(8(7)19-10)20-11(3,4)21-12/h7-9H,5-6H2,1-4H3,(H2,13,14,15)/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
Clé InChI
KJADKKWYZYXHBB-XBWDGYHZSA-N
Description générale
A certified solution standard suitable for use in LC/MS or GC/MS applications for pharmaceutical research, clinical toxicology, or forensic testing.  Topiramate, sold under trade name Topamax®, is an antiepileptic drug used for treatment of seizures. Topiramate in combination with the stimulant phentermine constitute the active compounds in the new weight lose drug Qsymia®.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Qsymia is a registered trademark of Vivus, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Topamax is a registered trademark of Johnson & Johnson
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
J M Riffitts et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 19(3-4), 363-371 (2000-03-07)
An accurate and robust method involving liquid liquid extraction and capillary gas chromatographic (GC) assay with nitrogen phosphorus detection (NPD) was developed and validated for the quantitative determination of topiramate [2,3:4,5-bis-O-(-1-methylethylidene)-beta-D-fructopyranose sulfamate], Topamax, an anticonvulsant drug, in human plasma, urine
Mattias Linde et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 6(6), CD010610-CD010610 (2013-06-26)
Some antiepileptic drugs but not others are useful in clinical practice for the prophylaxis of migraine. This might be explained by the variety of actions of these drugs in the central nervous system. The present review is part of an
Shamail Mahmood et al.
Journal of clinical psychopharmacology, 33(1), 90-94 (2013-01-02)
Clinical antipsychotic trials of intervention effectiveness showed that atypical antipsychotics (AAPs) were associated with significant weight gain and glucose intolerance. A few trials have shown topiramate to reduce weight gain in patients receiving AAPs, although this benefit has not been
Philip J Wiffen et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 8(8), CD008314-CD008314 (2013-09-03)
Topiramate is an antiepileptic drug with multiple possible mechanisms of action. Antiepileptic drugs are widely used to treat chronic neuropathic pain (pain due to nerve damage) and fibromyalgia, and many guidelines recommend them. To assess the analgesic efficacy and associated
Annie M Clark et al.
Epilepsia, 55(7), 1069-1076 (2014-05-28)
Evaluate the pharmacokinetics (PK), safety, and tolerability of single doses of once-daily USL255, Qudexy XR (topiramate) extended-release capsules, over a wide dosing range. Two single-dose, phase I studies in healthy adults were used to evaluate the PK profile and maximum