Principaux documents
164100
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate sodium salt
Synonyme(s) :
Ethyl sodioacetoacetate, Ethyl sodium acetoacetate, Sodium ethyl acetoacetate
50 G
114,00 €
114,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
114,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3C(ONa)=CHCO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
114,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
90-110% (perchloric acid titration)
Forme
powder, crystals or chunks
Pertinence de la réaction
core: sodium
Impuretés
≤10% Acetic acid sodium salt
Pf
168 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].CCOC(=O)\C=C(/C)[O-]
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-3-9-6(8)4-5(2)7;/h4,7H,3H2,1-2H3;/q;+1/p-1/b5-4+;
Clé InChI
RYLPINAPVLRJBZ-FXRZFVDSSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable