Principaux documents
758604
Sigma-Aldrich
3,3′-(2-Methyl-1,3-phenylene)bis(1,1-dibutylurea)
97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H44N4O2
Poids moléculaire :
432.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Chaîne SMILES 
CC1=C(NC(N(CCCC)CCCC)=O)C=CC=C1NC(N(CCCC)CCCC)=O
InChI
1S/C25H44N4O2/c1-6-10-17-28(18-11-7-2)24(30)26-22-15-14-16-23(21(22)5)27-25(31)29(19-12-8-3)20-13-9-4/h14-16H,6-13,17-20H2,1-5H3,(H,26,30)(H,27,31)
Clé InChI
QWVZCDYPULFREY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable