Documents
681490
Sigma-Aldrich
2-(Dimethylsilyl)pyridine
90%
Synonyme(s) :
Dimethyl(2-pyridyl)silane
About This Item
Formule linéaire :
(C5H4N)Si(CH3)2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.499
Densité
0.915 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[SiH](C)c1ccccn1
InChI
1S/C7H11NSi/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-7/h3-6,9H,1-2H3
Clé InChI
FTSXFFCALJHVGU-UHFFFAOYSA-N
Application
A useful scaffold for a number of reactions including hydrosilylation, cross-coupling, and olefination.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
105.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40.6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Itami, K.; Yoshida, J.
Synlett, 157-157 (2006)