681482
2-(Allyldimethylsilyl)pyridine
90%
Synonyme(s) :
Allyldimethyl(2-pyridyl)silane
146,00 €
About This Item
146,00 €
Produits recommandés
Essai
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.5046
Densité
0.913 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[Si](C)(CC=C)c1ccccn1
InChI
1S/C10H15NSi/c1-4-9-12(2,3)10-7-5-6-8-11-10/h4-8H,1,9H2,2-3H3
Clé InChI
WIRIPVDRZYVTCG-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
160.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71.1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter