680931
4-Bromo-2-fluoro-1-nitrobenzene
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3BrFNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
solid
Pf
84-88 °C
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H3BrFNO2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H
Clé InChI
VQCWSOYHHXXWSP-UHFFFAOYSA-N
Application
Building block for fused aromatic and heteroaromatic compounds
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
European Journal of Organic Chemistry, 2956-2956 (2006)