Principaux documents
68047
Sigma-Aldrich
4-Borono-D-phenylalanine
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Dihydroxyboryl-D-phenylalanine
250 MG
720,00 €
720,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
720,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H12BNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.01
Beilstein:
9202597
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
720,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]/D +6.0±1.0°, c = 0.5 in 2% HCl
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N[C@H](Cc1ccc(cc1)B(O)O)C(O)=O
InChI
1S/C9H12BNO4/c11-8(9(12)13)5-6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8,14-15H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
Clé InChI
NFIVJOSXJDORSP-MRVPVSSYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable