Documents
8.51064
Sigma-Aldrich
mono-Fmoc ethylene diamine hydrochloride
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
mono-Fmoc ethylene diamine hydrochloride, Fmoc-NH(CH 2) 2NH 2 · HCl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H18N2O2 · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.34 (free base basis)
Code UNSPSC :
12352107
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
mono-Fmoc ethylene diamine hydrochloride, Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: spacer
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C17H18N2O2.ClH/c18-9-10-19-17(20)21-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16;/h1-8,16H,9-11,18H2,(H,19,20);1H
Clé InChI
UURYASDYOGIDRX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethylene diamine monoprotected with base-labile Fmoc protecting group.
Liaison
Replaces: 01-63-0064
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable