Principaux documents
857246
Sigma-Aldrich
p-Bromo-DL-phenylalanine
99%
1 G
35,70 €
35,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
35,70 €
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
35,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
262-263 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC(Cc1ccc(Br)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10BrNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)
Clé InChI
PEMUHKUIQHFMTH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Thermal neutron capture therapy: the Japanese-Australian clinical trial for malignant melanoma.
B J Allen et al.
Basic life sciences, 50, 69-73 (1989-01-01)
Inchan Kwon et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(36), 11778-11783 (2006-09-07)
Introduction of a yeast suppressor tRNA (ytRNA(Phe)(CUA)) and a mutant yeast phenylalanyl-tRNA synthetase (yPheRS (T415G)) into an Escherichia coli expression host allows in vivo incorporation of phenylalanine analogues into recombinant proteins in response to amber stop codons. However, high-fidelity incorporation
Neutron capture therapy for melanoma.
J A Coderre et al.
Basic life sciences, 50, 219-232 (1989-01-01)
Dose fractionation in neutron capture therapy for malignant melanoma.
B J Allen et al.
Basic life sciences, 50, 63-67 (1989-01-01)
M Ibba et al.
FEBS letters, 364(3), 272-275 (1995-05-15)
It has previously been demonstrated that the unnatural amino acid p-Cl-phenylalanine can be attached to tRNA(Phe) by a modified phenylalanyl-tRNA synthetase with relaxed amino acid substrate specificity. We show that this modification to the translational machinery of Escherichia coli is