Principaux documents
679593
Sigma-Aldrich
2-Bromopropenal diethyl acetal
90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H13BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.4504
Densité
1.2498 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(OCC)C(Br)=C
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-4-9-7(6(3)8)10-5-2/h7H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
VQLKZHRHQPEXFT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
120.0 °F
Point d'éclair (°C)
48.89 °C