Principaux documents
SIK7301-11
Sigma-Aldrich
6-Hydroxyhexylphosphonic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H15O4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
97%
Forme
powder
Durée de conservation
3 years under the recommended conditions
Couleur
white
Chaîne SMILES 
[P](=O)(O)(O)CCCCCCO
InChI
1S/C6H15O4P/c7-5-3-1-2-4-6-11(8,9)10/h7H,1-6H2,(H2,8,9,10)
Clé InChI
NVQCNUFHCNCGKU-UHFFFAOYSA-N
Application
These products are used as linkers to improve adhesion between coatings and metal surfaces. The phosphonic acid groups can graft onto metal surface while the hydroxyl groups react with common epoxy/amine-based paints.
Informations légales
Product of SiKEMIA
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable